Z740774
Aldrich® Essentials volumetric flask, Class A, meets DIN ISO-1042
capacity 100 mL, stopper joint: 13, tol. 0.100 mL, PE
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE
Misura tappo a cono
13
Giunto
joint ST/NS neckstopper size 13
joint: stopper13
Caratteristiche
class A meets DIN ISO-1042
Confezionamento
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.100 mL
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A, meets DIN ISO-1042 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)