Z306525
Volac® volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL, certificate: no
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
Giunto
joint ST/NS neck19/26
joint stopper16
Caratteristiche
certificate: no
class A
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Poulton & Graf
Disponibilità
not available in USA and Canada
Campo di misura del volume
500 mL, accuracy: 0.25 mL
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z306525-2EA |