Documenti fondamentali
Z740658
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 1000 mL, stopper joint: 9, volume 250-1000 mL, accuracy: 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass flask
flat bottom
Giunto
joint: stopper9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pkg of 6 ea
Campo di misura del volume
250-1000 mL, accuracy: 50 mL
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Altre note
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)