SYNF661405
Synthware™ Erlenmeyer flask
capacity 5 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F661405, glass conical flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
glass flask
Giunto
joint neck14/20
joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F661405
Capacità
5 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Altre note
Browse all Erlenmeyer flasks
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF661405-1EA | 4061832195711 |