Documenti fondamentali
Z740656
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 500 mL, stopper joint: 7, volume 100-500 mL, accuracy: 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass flask
flat bottom
Giunto
joint: stopper7
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pkg of 6 ea
Campo di misura del volume
100-500 mL, accuracy: 50 mL
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Altre note
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)