Documenti fondamentali
Z740604
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 400 mL, volume 25-350 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 25 mL
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Campo di misura del volume
25-350 mL
Capacità
400 mL
Descrizione generale
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)