Z740537
Pompa per siringa KDS legato™ serie 200, solo per infusione
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Sinonimo/i:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
accuracy± 0.35%
2 channels
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KD Scientific 788200
Parametri
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Misura
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
Volume
0.0005-140 mL
Peso
4.9 kg (10.75 lb)
Descrizione generale
Caratteristiche:
- Sostiene una o due siringhe da 0,5 μL a 140 mL
- Schermo tattile a colori ad alta risoluzione
- Orologio in tempo reale
- Facilità d′uso senza pari
- Funzionalità di “blocco" del touch pad
- Spia luminosa a LED sul pannello anteriore
- Telaio totalmente metallico
- Base della siringa integrata
- Fino a 75 libbre di forza lineare
- Tecniche avanzate di microstepping
- Interfaccia RS485 integrata
- Porta USB
- Interfaccia I/O & TTL
- Modalità di funzionamento continuo
- Barriera alle fuoriuscite
Caratteristiche e vantaggi
- Holds one or two syringes from 0.5 μL to 140 mL
- High resolution color touch screen
- Real time clock
- Unparallel ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 75 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)