Z740523
KDS Legato™ 100, single syringe infusion pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Sinonimo/i:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
accuracy± 0.5%
10 channels
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KD Scientific 788100
Parametri
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Misura
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
Volume
0.5-60 mL
Peso
2.66 kg (5.9 lb)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Holds one syringe from 0.5 μL to 60 mL
- Stall detection
- High resolution color touch screen
- Unparalleled ease of use
- Password protected touch display
- Run LED light on front pane
- lFull metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 30 lbs/13 kg linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB portI/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740523-1EA | 4061833584118 |