Documenti fondamentali
Z569631
KDS syringe multi-rack for Legato series pumps
large
Sinonimo/i:
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KD Scientific 78-8301
Descrizione generale
Accommodates up to 4 x 60 to 140 mL syringes. Works with Legato 200, 210 and 210P.
Note legali
Legato is a trademark of KD Scientific
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)