Documenti fondamentali
Z693758
LabJaws all-position clamp holder
nickel plated
Sinonimo/i:
clamp holders, frame connectors
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiali
nickel plated
Produttore/marchio commerciale
Troemner 916085
Capacità ganasce
0-19 mm
Descrizione generale
Permits adjustment at any angle in any plane. Holders are set at 90° to each other, connected by a 90° connector, allowing 360° rotation.
Note legali
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)