Z693812
LabJaws™ multi-rod connector
nickel plated
Sinonimo/i:
clamp holders, frame connectors
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
nickel plated
Produttore/marchio commerciale
Troemner 916131
Capacità ganasce
0-13 mm
Descrizione generale
Maximum adjustment capability within one connector. Two adjustment rods fit into the oval hole in the connector, preventing turning when tightened. Side and front 13 mm holes allow creation of a variety of configurations.
Note legali
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z693812-1EA | 4061833044698 |