Z685429
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, with handle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals
Lungh. × largh. × prof.
110 mm × 13 mm × 10 mm
Capacità
12 mL
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z685429-1EA | 4061833413654 |