Key Documents
Z685127
Ace powder funnel with flat side
top diam. 100 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint: ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass
Diametro sommità
100 mm
Descrizione generale
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)