Documenti fondamentali
CAD9881
Dissolution cannulae
gauge 14, 316 stainless steel hub, L 7 1/2 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
Materiali
316 stainless steel hub
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 9881
Lunghezza
7 1/2 in.
Gauge
14
Categorie correlate
Descrizione generale
Ideal for drug dissolution testing. Drug dissolution testing is routinely used in the pharmaceutical industry to provide critical release information for quality control purposes, in new drug development, and to predict in vivo drug release profiles. These cannula feature 316 stainless steel hub and tubing for maximum resistance to chemical reaction.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CAD9881-1EA4061832518541