Z682209
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 29/32, fits Büchi® models R-200/R-205
Sinonimo/i:
Ace receiving flask adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS29/32
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 40615
Descrizione generale
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)