Documenti fondamentali
Z403245
Vapor duct for Büchi® Rotavapor® evaporators
Short, with Combi-clip, joint: ST/NS 24/40, for R114/124 only
About This Item
Codice UNSPSC:
41104804
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Büchi 032341
Descrizione generale
With Combi-clip.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)