Z403288
Ball joint clamp for Büchi® Rotavapor® evaporators
joint: SJ 35/20
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: SJ35/20
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Büchi 003275
Descrizione generale
Fits all models of evaporators.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)