Z682195
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 24/40, fits Büchi® models R-114/R-144
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 23747
Categorie correlate
Descrizione generale
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)