Z677965
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 300, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tip
orange
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Finn 94060513
Volume massimo
300 μL
Intervallo di volume
5-300 μL
Descrizione generale
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)