Documenti fondamentali
P7049
Finnpipette® pipette tips
Finntip 250 universal, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Lunghezza:
5.2 cm
Volume massimo:
250 μL
Intervallo di volume:
0.5-250 μL
Sterilità:
non-sterile
Caratteristiche:
barrier: no
Confezionamento:
pack of 960 ea (Racks)
Produttore/marchio commerciale:
Finn 9400260
Materiali
yellow
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 960 ea (Racks)
Produttore/marchio commerciale
Finn 9400260
Lunghezza
5.2 cm
Volume massimo
250 μL
Intervallo di volume
0.5-250 μL
Descrizione generale
Each tray contains 8 × 12 (96) tips. When used with multi-channel pipettes, spacing between tips in tray permits mounting up to 12 tips at once.
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)