Key Documents
Z369004
Sigma-Aldrich
Finntip® Micro-tips 10 μL capacity
non-sterile, pack of 1000 ea (Packed in a bag)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
pink
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 1000 ea (Packed in a bag)
Produttore/marchio commerciale
Finn 9400310
Finn
Lunghezza
3.2 cm
Volume massimo
10 μL
Intervallo di volume
0.1-10 μL
Compatibilità
Tips for use specifically with micro-volume Finnpipettes
Note legali
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries