Documenti fondamentali
Z656097
Heidolph Reax 2 overhead shaker
AC/DC input 230 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
541-21009-00 (EU)
541-21009-03 (UK)
541-21009-04 (CH)
Disponibilità
available only in EU
Parametri
20-100 rpm speed
Descrizione generale
  • Superior in hematology, medical diagnostics, materials testing and biochemistry.
  • Comes with Easy-to-change universal adapter for use of various vessels
  • Adapter for use of up to 20 test tubes at the same time (accessory)
  • Comes with non-skid rubber mat
  • Analogue rpm adjustable dial controls
  • Protection class IP 21
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z656097-1EA
Z656097CH-1EA
Z656097EU-1EA
Z656097GB-1EA