Documenti fondamentali
Z645311
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 0.5, 0.5mm, 1/cs
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 2939000
Misura
0.5 mm
Descrizione generale
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)