Documenti fondamentali
Z645281
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 2.0, 2.0mm, 1/cs
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 2939400
Misura
2.0 mm
Descrizione generale
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)