Documenti fondamentali
Z620254
DURAN culture tubes
H × diam. 160 mm × 16 mm
Sinonimo/i:
261352151
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiali
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
neck thread external thread
DIN thread 18
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 261352151
DURAN®
Alt. × Diam.
160 mm × 16 mm
Capacità
20 mL
Descrizione generale
Made from Duran® borosilicate glass. Includes screw caps.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)