SLW1636/36MP
Pyrex® Culture tubes with SVL phenolic screwcaps
capacity 20 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1636/36MP
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
phenolic cap
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
neck thread external thread
Confezionamento
pack of 40 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1636/36MP
D.E. × lungh.
20 mm × 100 mm
Dimens. tappo
20 mm
Capacità
20 mL
Spessore delle pareti
1.8 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)