Documenti fondamentali
CLS9944816
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 17.0 mL
Sinonimo/i:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99448
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
flat bottom tube
Misura filettatura
15-415
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
without cap
Confezionamento
case of 1000
pack of 250
Produttore/marchio commerciale
Corning 99448-16
D.E. × lungh.
16 mm × 125 mm
Capacità
17.0 mL
D.E. collo
15 mm
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (culture)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)