CLS9944716X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 19.0 mL
Sinonimo/i:
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 1000
pack of 250
Produttore/marchio commerciale
Corning 99447-16X
D.E. × lungh.
16 mm × 150 mm
Capacità
19.0 mL
Colore
clear
Raccordi
thread for 15-415
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)