Documenti fondamentali
Z611247
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 20 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
black
glass
Descrizione
Genuine Schott® Duran glass
Confezionamento
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 9600120
Disponibilità
not available in USA and Canada
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lunghezza
125 mm
Capacità
20 μL
Descrizione generale
Disposable pipettes with ringmark. The exact ringmark guarantees an accurate volume determination. Each micro capillary is color-coded to avoid mix ups. Useful for spotting TLC plates.
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)