Documenti fondamentali
Z562521
LabJaws end-to-end lattice rod connector
jaw capacity 0-13 mm , 0-51 inches, aluminum
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Materiali
aluminum
Produttore/marchio commerciale
Troemner 916133
Capacità ganasce
0-13 mm , 0-51 inches
Descrizione generale
Corrosion resistant. Increases the length of lab frame rods and clamps with perfect alignment. Comes with 2 set screws.
Note legali
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)