Z546887
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 70-100 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
60 mL
Diam. disco
40 mm
Dimensione pori
70-100 μm porosity
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z546887-1EA | 4061832112688 |