Documenti fondamentali
Z530395
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head
thermometer joint: ST/NS 10/18, Joints: ST/NS 19/22 (2)
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS19/22 (2)
Prof. immersione
50 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Vigreux indents prevent bumping of fine or lightweight column packing into the condenser or fraction cutter when column is flooded.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)