SYND371418
Synthware™ vacuum jacketed Vigreux short path distillation head
joint: ST/NS 14/20, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
Sinonimo/i:
Synthware D371418, short path head, Vigreux distilling head, Vigreux Distillation Head
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
D371418
Prof. immersione
25 mm
Categorie correlate
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)