Z530379
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS29/32
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z530379-1EA | 4061832112190 |