Z126128
Ace mineral oil bubbler
capacity 40 mL, inner tube O.D. 7 mm
Sinonimo/i:
bubblers, scientific bubblers
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 876214
Capacità
40 mL
Diam. est. tubo interno
7 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With threaded nylon bushing and adjustable 7mm O.D. inner tube.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z126128-1EA | 4061832347189 |