64835-U
Standard Midget Bubbler
reservoir volume 25 mL
Sinonimo/i:
Impinger/Bubbler, Midget bubbler w/frit, 24/40 gr jt
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fritted stem glass bubbler
Giunto
joint ST/NS reservoir
agenzia
NIOSH 3503,3506,3507,3510,3511,3512,3514,3515,3516,3518,5502,5512,6402,7904
OSHA 10,18,23,ID-104,ID-108,ID-101,ID-202
Descrizione
marked intervals 5 mL
Confezionamento
pkg of 1 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Lungh. serbatoio x lungh. totale
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
Volume serbatoio
25 mL
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)