Documenti fondamentali
Z530360
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS19/22
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z530360-1EA4061832112183