Z513350
Micro spatulas
flat rounded ends, L 12 in. (305 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
nickel-stainless steel
Confezionamento
pkg of 6 ea
Lunghezza
12 in. (305 mm)
Descrizione generale
Nickel stainless spatula with both ends rounded, each end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)