Documenti fondamentali
Z511420
Sigma-Aldrich
Glass mortar and pestle
capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
Grinding set, Mortar and pestle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiali
glass
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
Made of clear, heavy, flint glass with pour spout.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 25 mm
Z136077
Agate mortar and pestle