Documenti fondamentali
SLW718234
Pyrex® Mortar
100 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 718234
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Produttore/marchio commerciale
718234
SciLabware
Altezza
60 mm
D.E.
80 mm
Capacità
100 mL
Descrizione generale
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • For use with Pyrex Pestle
  • Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW718234-1EA4061832443195