Z282081
Coors™ apothecary mortar
O.D. × H 100 mm × 59 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
alumina
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 60382
D.E. × alt.
100 mm × 59 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Mortar shaped for easy handling. Outside glazed except for bottom. Order pestle separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z282081-1EA | 4061833578759 |