Documenti fondamentali
Z507768
Sigma-Aldrich
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 500 ‑ 2000 mL, porosity 145-174 μm (A)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Caratteristiche
fits flask 500 ‑ 2000 mL
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 720403
D.E. × lungh.
7 mm × 250 mm
Dimensione pori
145-174 μm porosity (A)
Descrizione generale
Fit #7 Ace-Thred
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z507768-1EA4061832349817