Key Documents
Z404268
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
one-hand attachment, for shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks, 1/cs
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA
Alt. × largh. × prof.
40 mm × 130 mm × 135 mm
Descrizione generale
Note: For shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)