Z403571
IKA® supports for stirring hot plates
H 44 boss head clamp, cast aluminum, 1/cs
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.76
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum (cast aluminum)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 0002437700
Colore
none
Categorie correlate
Descrizione generale
For fastening the holding rod H 38 to the support rod H 16 V.
Clamping range - stand: 10 - 11 mm
Clamping range - extension arm: 11 mm
Material: cast aluminium
Clamping range - stand: 10 - 11 mm
Clamping range - extension arm: 11 mm
Material: cast aluminium
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z403571-1EA | 4061826729632 |