BMSH3710HS
Benchmark Digital 10 x 10 inch Hotplate Magnetic Stirrer
AC/DC input 115 V
Sinonimo/i:
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
ceramic platform
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H3710-HS
Parametri
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
150-1500 rpm speed
Largh. × lungh.
25 cm × 25 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)