Documenti fondamentali
Z403563
IKA® supports for stirring hot plates
H 16 V vertical support rod, stainless steel, threads into top of stirrer base, 1/cs
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.76
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 0001545100
Descrizione generale
Stainless steel support rod for all magnetic stirrers with M 10 threaded bushing.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)