Key Documents
Z320099
Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter
28 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Sinonimo/i:
QC28/13
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Caratteristiche
couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Produttore/marchio commerciale
Quickfit
Disponibilità
not available in USA and Canada
Raccordi
28 thread
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)