Key Documents
Z189014
Sigma-Aldrich
Ace four-neck round-bottom flask
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
four-neck
round bottom flask
Giunto
90 degree angle joint ST/NS24/40
center joint ST/NS34/45 vertical
side Joints ST/NS24/40 vertical, except for 500 mL, which is angled (2)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6952-16
Capacità
1,000 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)