Z189006
Ace four-neck round-bottom flask
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
four-neck
round bottom flask
Giunto
90 degree angle joint ST/NS24/40
center joint ST/NS34/45 vertical
side Joints ST/NS24/40 vertical, except for 500 mL, which is angled (2)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6952-04
Capacità
500 mL
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z189006-1EA | 4061832348414 |