GF32029444
Aluminum
rod, 100mm, diameter 12.7mm, 99%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL007913
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
rod
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 320-294-44
Resistività
2.6548 μΩ-cm
L × diam.
100 mm × 12.7 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)